Principaux documents
RIE156320518
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-2'-iodobenzophenone
1 G
460.43 CHF
2 G
794.63 CHF
5 G
1 379.09 CHF
Réf. du fournisseur: 5175-20-1G
460.43 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
460.43 CHF
2 G
794.63 CHF
5 G
1 379.09 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 5175-20-1G
460.43 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-iodobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11IO3/c1-10(17)19-14-9-5-3-7-12(14)15(18)11-6-2-4-8-13(11)16/h2-9H,1H3
Clé InChI
BZJSOPCXCHEVSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-20