Principaux documents
RIE156318779
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(3,4-dimethylbenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.33
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(3,4-dimethylbenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H20O3/c1-10-7-8-12(9-11(10)2)15(17)13-5-3-4-6-14(13)16(18)19/h7-9,13-14H,3-6H2,1-2H3,(H,18,19)/t13-,14-/m1/s1
Clé InChI
UBXZSNPWWNXBLU-ZIAGYGMSSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18510-30