Principaux documents
PRIH9445A4BB
Princeton BioMolecular Research, Inc.
6-Bromo-chroman-3-ylamine
About This Item
Poids moléculaire :
228.09
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-3,4-dihydro-2H-chromen-3-ylamine
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(11)5-12-9/h1-3,8H,4-5,11H2
Clé InChI
BUFGYKCIZBYJSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR103698