Principaux documents
PRI424061674
Princeton BioMolecular Research, Inc.
Bromomethanesulfonyl-ethane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.06
Numéro MDL:
Iupac Name
((bromomethyl)sulfonyl)ethane
Inchi Code
1S/C3H7BrO2S/c1-2-7(5,6)3-4/h2-3H2,1H3
Clé InChI
FEBNODIUPPKTJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR195697