TK-1L-BK
Anticorps anti-c (clone MS-33), réactif pour le groupage sanguin
BIOSCOT™ Anti-c from the clone MS-33, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
MS-33, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 L
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Concentration
45-60 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Contient 0,1 % (p/v) d'azoture de sodium.
Produit filtré à l'aide d'un filtre terminal de 0,22 µm.
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de filtration
Formulation du produit examinée conformément à l'annexe IV de la directive IVD de l'UE pour soutenir l'enregistrement CE.
Réservé à un usage in vitro
Produit filtré à l'aide d'un filtre terminal de 0,22 µm.
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de filtration
Formulation du produit examinée conformément à l'annexe IV de la directive IVD de l'UE pour soutenir l'enregistrement CE.
Réservé à un usage in vitro
Application
En gros
Pour les techniques en tubes, sur lames, en microplaques ; en gel ou sur colonne
Informations légales
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3