ST1551
Anti-GGT1 Mouse mAb (1F9)
liquid, clone 1F9, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-γ-Glutamyltransferase1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F9, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2α
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GGT1(2678)
Description générale
Immunogène
Avertissement
Remarque sur l'analyse
NIH3T3 cells, Human testes tissue
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable