Key Documents
NA25/26
Millipore
Vanne NovAseptic®, membrane, silicone durci au platine
About This Item
Code UNSPSC :
40141600
eCl@ss :
37051001
Matériaux
diaphragm (ELASTOSIL R 4001/70MH Silicone Rubber)
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovAseptic®
Paramètres
pressure range at -1--6 bar
temperature at -50 °C (minimum)
temperature at 130 °C (max Steam)
temperature at 150 °C (max dry heat in oxygen poor environment)
temperature at 220 °C ( max dry heat in oxygen rich environment)
Poids
0.05 kg (0.11 lb)
Application
Le corps de vanne et l'actionneur appliqués peuvent avoir des limites de température et/ou de pression nominale différentes. C'est le composant le plus faible du produit assemblé qui définit les limites de température et/ou de pression nominale maximales.
Autres remarques
Membrane, silicone durci au platine
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Toutes les membranes sont fabriquées avec des matériaux conformes aux réglementations de la FDA américaine, section 177.2600, et sont fournies avec une déclaration. La membrane répond aux exigences des tests biologiques pour les plastiques de classe VI de l'USP.