MPSL06CL1
Durapore® 5,0 µm, Capsule Millipak®
Millipak® 60, sterile, filtration area 300 cm2, matrix Durapore®
Synonyme(s) :
Unité de filtration Millipak-60 Filling Machine, 5,0 µm, raccord TC 1-1/2"/HB 1/4"
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
sterile
Gamme de produits
Millipak® 60
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipak®
Paramètres
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
30 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
7.6 L/min flow rate at 700 mbar (ΔP)
Technique(s)
prefiltration: suitable
Surface de filtration
300 cm2
Diam. du raccord d'entrée
1-1/2 in.
Diam. du raccord de sortie
1/4 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
5.0 μm pore size
Point de bulle
≥138 mbar (2 psig), air with water at 23 °C
Raccords
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Conditions d'expédition
ambient
Autres remarques
Notes préparatoires
3 cycles d′autoclave de 90 min à 123 °C ; non compatible avec la stérilisation en ligne à la vapeur