MABT528
Anti-Connexin 43 Antibody, CT Antibody, clone 1C5.1
clone 1C5.1, from mouse
Synonyme(s) :
Gap junction alpha-1 protein, Connexin-43, Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C5.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GJA1(2697)
Description générale
Ref.:
Sirnes, S et al. (2012). Int. J. Cancer 131, 570-581.
Naus, CC et al. (2010). Nat. Rev. Cancer. 10, 435-441.
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 10 ng/mL of this antibody detected connexin 43 in 10 µg of HUVEC lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Autres remarques
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1