MABT1444
Anti-Tetranectin/CLEC3B Antibody, clone mAb10
Synonyme(s) :
Anti-CLEC3B Antibody, CLEC3B Detection Antibody, Clone mAb10 Anti-Tetranectin
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mAb10, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 22.54 kDa
observed mol wt ~25 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLEC3B(7123)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Human lung tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Tetranectin/CLEC3B in Human lung tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tetranectin/CLEC3B in Western Blotting applications (Chen, W., et al. (2020). Sci Transl Med. 12(539):eaaz3833).
Dot Blot: A representative lot detected Tetranectin/CLEC3B in Dot Blot applications (Chen, W., et al. (2020). Sci Transl Med. 12(539):eaaz3833).
ELISA Analysis: A representative lot detected Tetranectin/CLEC3B in ELISA applications (Chen, W., et al. (2020). Sci Transl Med. 12(539):eaaz3833).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable