Documents
MABN730
Sigma-Aldrich
Anti-Rab10 Antibody, clone 4E2
ascites fluid, clone 4E2, from mouse
Synonyme(s) :
RAB10, Ras-related protein Rab-10, Rab10
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB10(10890)
Description générale
Ras related protein Rab-10 (Rab10) is encoded by the gene named RAB10 and is member of the small GTPase family of Rab proteins. Rab proteins play critical roles in intracellular trafficking from the formation of vesicles to their fusion with membranes. Specifically Rab10 is involved in regulating RME-1 in endocytic recycling as well as endoplasmic reticulum structural dynamics and morphology, and Rab10 also appears to be critical to formation and correct placement of proteins in such critical cellular structures as the basement membranes of during organ morphogenesis and basement membrane remodeling during development. Rab10 localizes to internal membrane structures like the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus but in certain cells it can be found associated with cilia and other cellular structures as well. ’
Immunogène
Purified recombinant fragment of human Rab10 expressed in E. Coli.
Application
&
Analyse par immunofluorescence :
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Qualité
A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected Rab10 in HeLa and NIH/3T3 cell lysates.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 25 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Liquide d'ascites avec IgG1 monoclonale de souris contenant jusqu'à 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Natalie Connor-Robson et al.
Neurobiology of disease, 127, 512-526 (2019-04-08)
Mutations in LRRK2 are the most common cause of autosomal dominant Parkinson's disease, and the relevance of LRRK2 to the sporadic form of the disease is becoming ever more apparent. It is therefore essential that studies are conducted to improve
Daniel R Gulbranson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(39), E8224-E8233 (2017-09-13)
Rab GTPases are switched from their GDP-bound inactive conformation to a GTP-bound active state by guanine nucleotide exchange factors (GEFs). The first putative GEFs isolated for Rabs are RABIF (Rab-interacting factor)/MSS4 (mammalian suppressor of Sec4) and its yeast homolog DSS4
Stephen J Gross et al.
Angiogenesis, 24(4), 789-805 (2021-05-07)
Collagen type IV (Col IV) is a basement membrane protein associated with early blood vessel morphogenesis and is essential for blood vessel stability. Defects in vascular Col IV deposition are the basis of heritable disorders, such as small vessel disease