MABN71
Anti-GluR2 Antibody, clone L21/32
clone L21/32, from mouse
Synonyme(s) :
glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2, glutamate receptor 2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, AMPA-selective glutamate receptor 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
L21/32, monoclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIA2(2891)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Neurotransmitters & Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GluR2 on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat brain membrane tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable