MABN642
Anti-GST Omega 1 (GSTO1), clone 1H10.1 Antibody
clone 1H10.1, from mouse
Synonyme(s) :
Glutathione S-transferase omega-1, GSTO-1, Glutathione S-transferase omega 1-1, GSTO 1-1, Glutathione-dependent dehydroascorbate reductase, Monomethylarsonic acid reductase, MMA(V) reductase, S-(Phenacyl)glutathione reductase, SPG-R, GST Omega 1 (GSTO1)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H10.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GSTO1(9446)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GST Omega 1 (GSTO1) in 200 µg of human heart tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable