MABF1986M
Anti-NKR-P1G Antibody, clone ADA3
clone ADA3, from hamster(Armenian)
Synonyme(s) :
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1, Immunoreceptor NKR-P1E, Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1G, Natural killer cell surface protein NKR-P1G, Natural killer lectin-like receptor 1E
About This Item
Source biologique
hamster (Armenian)
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ADA3, monoclonal
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Klrb1(689817)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected NKR-PIG in Flow Cytometry applications (Kveberg, L., et. al. (2015). Eur J Immunol. 45(2):501-12).
Inflammation & Immunology
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected NKR-P1G in Ltk (mouse fibroblast) cells stably transfected with FLAG-tagged rat NKR-P1G.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1