MAB1997-AF647
Anti-Integrin β1 Antibody, clone MB1.2 Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone MB1.2, from rat, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
Integrin beta-1, CD29, Fibronectin receptor subunit beta, GpIIa, VLA-1/2/3/4/5/6 subunit beta
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MB1.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Itgb1(16412)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1997) and FITC conjugate (Cat. No. FCMAB269F) are also available for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, and Western Blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin-beta1 in NIH/3T3 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable