MAB16983Z
Anti-Integrin α4 Antibody, clone P1H4, azide free
clone P1H4, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD49d, MAB16983
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P1H4, monoclonal
Espèces réactives
human, primate
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA4(3676)
Spécificité
Application
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
FACS Analysis
ELISA
Radioimmunoassay
Biological Activity: MAB16983Z inhibits CS-1 and VCAM binding.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Widely expressed, Intestinal mucosa
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable