CP1501S03
Cartouche Lifegard™ 1,0 µm de dimension de pores nominale
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonyme(s) :
Lifegard™ Cartridge Filter 10 in. 1.0 µm Code 0
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Lifegard™
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Lifegard™
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
10 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
7.4 cm (2.9 in.)
Surface de filtration
0.46 m2
Impuretés
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤250 mg/cartridge
Matrice
Lifegard™
Dimension de pores
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 0 (2-222; O-rings)
Description générale
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Instructions d'utilisation : se reporter au guide sur la stérilisation à la vapeur et les procédures de test d'intégrité, ainsi qu'à la première page du guide sur l'inspection visuelle
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Caractéristiques
Notes préparatoires
10 cycles d'autoclave ou stérilisation en place (SEP) à 121 °C pendant 30 min.
30 min avec de l'eau chaude à 80 °C.