ABE491
Anti-Histone-lysine N-methyltransferase NSD3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone-lysine N-methyltransferase NSD3, Nuclear SET domain-containing protein 3, Protein whistle, WHSC1-like 1 isoform 9 with methyltransferase activity to lysine, Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1-like protein 1, WHSC1-like protein 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WHSC1L1(54904)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Histone-lys N-methyltransferase NSD3 in 10 µg of BALB/3T3 nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable