ABC467
Anti-phospho BAD Antibody (Ser155)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Bcl2 antagonist of cell death, BAD, Bcl-2-binding component 6, Bcl-2-like protein 8, Bcl2-L-8, Bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer155)
Informations sur le gène
human ... BAD(572)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated phospho BAD (Ser155) in 0.5 mg of Forskolin treated PC12 cell lysate.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected phospho BAD (Ser155) in 10 µg of Forskolin treated PC12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable