AB2953
Anti-ATG3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
ATG3 autophagy related 3 homolog (S. cerevisiae), APG3 autophagy 3-like (S. cerevisiae), autophagy-related protein 3, autophagy Apg3p/Aut1p-like, APG3 autophagy 3-like, Protein PC3-96
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATG3(64422)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected ATG3 in 10 µg of HL-60 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HL-60 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable