AB1532P
Anti-Neurotrophin 3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
NT3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NTF3(4908)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoblotting:1-10 μg/mL
Inhibition of biological activity in vitro: 1-10 μg/mL
In vivo animal studies
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable