Documents
8.41493
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 5-Methoxysalicylaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
211-589-0
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
100-102 °C/2.67 hPa
Pf
4 °C
Température de transition
flash point >110 °C
Densité
1.22 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-2-3-8(10)6(4-7)5-9/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde for synthesis. CAS 672-13-9, molar mass 152.15 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.220 - 1.224
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup