Documents
8.20032
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1,3-hexanediol
(mixture of DL-and meso-form) for synthesis
Synonyme(s) :
2-Ethyl-1,3-hexanediol, Ethylhexylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-377-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
340 °C (DIN 51794)
Puissance
5170 mg/kg LD50, oral (Rat)
Indice de réfraction
n22/589 1.4530
Point d'ébullition
241-249 °C/1013 hPa
Pf
-40 °C
Température de transition
flash point 136 °C
Solubilité
42 g/L
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
276.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
136 °C - closed cup