Documents
8.08649
Sigma-Aldrich
Trioctylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Trioctylamine, N,N-Dioctyl-1-octanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H51N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
214-242-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥92.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
315 °C
Pf
-39 °C
Température de transition
flash point 168 °C
Solubilité
<0.0001 g/L
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Clé InChI
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.813
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
334.4 °F
Point d'éclair (°C)
168 °C