Documents
539122
Sigma-Aldrich
Protamine Sulfate, Salmon Milt
About This Item
Forme
solid
Niveau de qualité
Couleur
white
Solubilité
1.6 N NH4OH: 2.5 mg/mL
PBS: 25 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
2 M HCl: 50 mg/mL
Description générale
Native protamine sulfate from salmon milt. Neutralizes the anticoagulant activity of heparin.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13