537011
Prolyl Endopeptidase Inhibitor II
The Prolyl Endopeptidase Inhibitor II, also referenced under CAS 108708-25-4, controls the biological activity of Prolyl Endopeptidase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
Prolyl Endopeptidase Inhibitor II, Z-PP-CHO
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
oil
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
colorless to off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
DMF: soluble
ethyl acetate: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mouse brain prolylendooeotidase
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Kahyaoglu, A., et al. 1997. Biochem. J.322, 839.
Bakker, A.V., et al. 1990. Biochem. J.271, 559.
Wilk, S., and Orlowski, M. 1983. J. Neurochem.41, 69.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable