401490
IKK-2 Inhibitor XI
The IKK-2 Inhibitor XI, also referenced under CAS 354810-80-3, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonyme(s) :
IKK-2 Inhibitor XI, (5-Phenyl-3-ureido)-thiophene-2-carboxamide
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable