Principaux documents
1.93714
Supelco
Potassium acetate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H3KO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93714.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable