Documents
1.37058
SAFC
Hydroxyde de sodium solution
0,1 M, EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place
Fabrication pharma
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
Concentration
0,1 M
pH
12.7 (20 °C in H2O)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable