Principaux documents
1221-60050
Millipore
Sac autoclavable NovaSeptum®
Autoclavable Application; 50mL
Synonyme(s) :
General sampling, autoclavable application, 50 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polypropylene bag
silicone septum (medical grade platinum-cured)
silicone tubing
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
1.0 mm
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-20-125 °C max. temp.
0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
50 mL sample volume
Impuretés
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
male Luer outlet fitting
Description générale
Le prélèvement d'échantillons isolés de votre produit tout au long du procédé de fabrication est une étape cruciale. Un résultat imprécis ou faussement positif peut entraîner une quarantaine, voire nécessiter une répétition de l'analyse.
Avec la poche autoclavable NovaSeptum®, la contamination n'est plus une menace. Idéale pour les procédés aseptiques et stériles, sa conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis son point d'échantillonnage jusqu'à son analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans bras mort.
La large gamme de raccords standards et personnalisés garantit la capacité de collecter des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour les essais de stérilité, les analyses chimiques et lorsqu'il est nécessaire d'autoclaver les contenants, ainsi que pour les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de poche plate pour un stockage et une suspension faciles.
Application
Essais de stérilité, analyses chimiques et lorsqu'il est nécessaire d'autoclaver le contenant
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Irradiation aux rayons bêta (faisceau d'électrons) à minimum 25 kGy, conformément à la norme ISO 11137 TIR nº 27
Autres remarques
Voir la déclaration concernant les composants d'origine animale.
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany