1.08326
Toluène
dried (max. 0.005% H₂O) SeccoSolv™
Synonyme(s) :
Toluol, Methylbenzene
About This Item
26 mmHg ( 25 °C)
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
997 °F
Limite d'explosivité
7 %
Technique(s)
DNA amplification: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Water
≤0.01% Benzene (GC)
≤0.05% Ethylbenzene (GC)
≤0.1% Xylene (GC)
Résidus d'évap.
≤10 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n/D 1.496 (lit.)
Viscosité cinématique
0.7 cSt(20 °C)
pb
110-111 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Température de transition
flash point 4 °C
Solubilité
0.52 g/L
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Benzene (GC): ≤ 0.01 %
Ethylbenzene (GC): ≤ 0.05 %
Xylene (GC): ≤ 0.1 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F
Point d'éclair (°C)
4.4 °C