1.07881
Standard I nutrient agar
for the cultivation of fastidious bacteria
Synonyme(s) :
Standard nutrient agar
About This Item
Produits recommandés
Forme
medium granules (dehydrated (DCM))
Fabricant/nom de marque
GranuCult®
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.5 (37 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
37 g/L
Masse volumique apparente
640 kg/m3
Application(s)
clinical
microbiology
Adéquation
Enterococcus spp.
Escherichia coli
Listeria spp.
Shigella spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3