Documents
1.03023
Supelco
Bromophenol red
pH indicator
Synonyme(s) :
Bromophenol red, 3′,3′′-Dibromophenolsulfonphthalein, BPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H12Br2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.17
Code UNSPSC :
12171502
Numéro de classement CE :
220-538-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Bromophenol red, indicator
Niveau de qualité
Forme
solid
Impuretés
≤5% Water (Karl Fischer)
visual transition interval
4.7-6.3, yellow to purple
Pf
230 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
770 kg/m3
Amax
435-440 nm (buffer pH 4.7)
574-577 nm (buffer pH 6.3)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C19H12Br2O5S/c20-14-9-11(5-7-16(14)22)19(12-6-8-17(23)15(21)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26-19/h1-10,22-23H
Clé InChI
OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Transition range: pH 4.7 - pH 6.3 yellow to purple
Absorption maximum λ 1 (buffer pH 4.7): 435 - 440 nm
Absorption maximum λ 2 (buffer pH 6.3): 574 - 577 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.01 g/l; buffer pH 4.7; calculated on anhydrous substance): ≥ 380
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.01 g/l; Puffer pH 6.3; calculated on anhydrous substance): ≥ 760
Water (according to Karl Fischer): ≤ 5 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable