06-1376
Anti-SLBP Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Histone stem-loop-binding protein, hairpin binding protein, histone binding protein 2, histone stem-loop binding protein, stem-loop (histone) binding protein, stem-loop binding protein, HBP, Histone RNA hairpin-binding protein
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLBP(7884)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Representative lot data.
Confocal fluorescent analysis of NIH/3T3 cells using 06-1376 (Red). Actin filaments have been labeled with AlexaFluor488 -Phalloidin (Green). Nucleus is stained with DAPI (Blue). This antibody positively stains cytoplasm and nucleus.
RNA Metabolism & Binding Proteins
Histones
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected SLBP in C2C12 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
C2C12 cell lysates.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1