Principaux documents
MAT333121505
Matrix Scientific
4-[(E)-2-Phenylvinyl]-1,4-dihydro[1,3,5]triazino-[1,2-a]benzimidazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.34
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(E)-2-phenylethenyl]-1,4-dihydro[1,3,5]triazino[1,2-a]benzimidazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C17H15N5/c18-16-20-15(11-10-12-6-2-1-3-7-12)22-14-9-5-4-8-13(14)19-17(22)21-16/h1-11,15H,(H3,18,19,20,21)/b11-10+
Clé InChI
YKEVULXNKMWCPY-ZHACJKMWSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/066346.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/066346.html