Key Documents
MAT333119927
Matrix Scientific
1,3-Dihydroxy-5-methoxy-9H-xanthen-9-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.23
Numéro MDL:
Pf
303-304
Iupac Name
1,3-dihydroxy-5-methoxy-9H-xanthen-9-one
Inchi Code
1S/C14H10O5/c1-18-10-4-2-3-8-13(17)12-9(16)5-7(15)6-11(12)19-14(8)10/h2-6,15-16H,1H3
Clé InChI
CCLPDGXDCPXOCN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/064750.html
Melting Point
303-304
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/064750.html