Principaux documents
MAT196010107
Matrix Scientific
2-[(2-Methoxyethyl)thio]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c1-13-6-7-14-9-5-3-2-4-8(9)10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
GBMHWQFSICHVDF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040409.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040409.html