Principaux documents
MAT196008426
Matrix Scientific
2-Cyano-N-(2-methylphenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyano-N-(2-methylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c1-8-4-2-3-5-9(8)12-10(13)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
YNVNCLRDLWQWAA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039609.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039609.html