Principaux documents
MAT196007335
Matrix Scientific
1-Ethyl-4-(piperidin-4-ylmethyl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.35
Numéro MDL:
Iupac Name
1-ethyl-4-(4-piperidinylmethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H25N3/c1-2-14-7-9-15(10-8-14)11-12-3-5-13-6-4-12/h12-13H,2-11H2,1H3
Clé InChI
XOPNLLWZWMVFOT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/038528.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/038528.html