Principaux documents
MAT128014520
Matrix Scientific
3-Chloro-4-(2-naphthyloxy)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
3-chloro-4-(2-naphthyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H12ClNO.ClH/c17-15-10-13(18)6-8-16(15)19-14-7-5-11-3-1-2-4-12(11)9-14;/h1-10H,18H2;1H
Clé InChI
UHWSFTDVGYDYDZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022408.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022408.html