Principaux documents
MAT113930045
Matrix Scientific
N-[4-(Hydrazinocarbonyl)phenyl]butanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.26
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[4-(hydrazinocarbonyl)phenyl]butanamide
Inchi Code
1S/C11H15N3O2/c1-2-3-10(15)13-9-6-4-8(5-7-9)11(16)14-12/h4-7H,2-3,12H2,1H3,(H,13,15)(H,14,16)
Clé InChI
RJKMRXKKRPJLJK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023973.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023973.html