Key Documents
MAT089755823
Matrix Scientific
1-(5-Chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl)-piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.77
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O3S/c1-17-10-3-2-9(12)8-11(10)18(15,16)14-6-4-13-5-7-14/h2-3,8,13H,4-7H2,1H3
Clé InChI
AROSEUNOEYMHLM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018641.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018641.html