Key Documents
MAT089755698
Matrix Scientific
4-Quinoxalin-2-yl-phenylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-quinoxalinyl)aniline
Inchi Code
1S/C14H11N3/c15-11-7-5-10(6-8-11)14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2
Clé InChI
QNOVVPGTGKFAED-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018516.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018516.html