Key Documents
MAT047030715
Matrix Scientific
2-Morpholin-4-yl-quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.28
Numéro MDL:
Pf
221-222
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O3/c17-14(18)11-9-13(16-5-7-19-8-6-16)15-12-4-2-1-3-10(11)12/h1-4,9H,5-8H2,(H,17,18)
Clé InChI
SXKAHOLXYICUEG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011692.html
Melting Point
221-222
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011692.html