Principaux documents
MAN326367713
Manchester Organics
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.13
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoate
Inchi Code
1S/C7H8F6O2/c1-2-15-5(14)3-4(6(8,9)10)7(11,12)13/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
YFOXNPBIIPXUCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/F22454