Principaux documents
LIFH97E813E8
Life Chemicals Inc.
tert-butyl 2-ethynylmorpholine-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.26
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-ethynylmorpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17NO3/c1-5-9-8-12(6-7-14-9)10(13)15-11(2,3)4/h1,9H,6-8H2,2-4H3
Clé InChI
JBOKXNRQCWCOJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid