Key Documents
LIFH95ECD405
Life Chemicals Inc.
methyl 2-chloro-2-(4-nitrophenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.62
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-chloro-2-(4-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8ClNO4/c1-15-9(12)8(10)6-2-4-7(5-3-6)11(13)14/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
DCAVZAICHIBXQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid