Documents
LIFH93E8311F
Life Chemicals Inc.
5-bromo-1,3-diethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-1,3-diethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O2/c1-3-10-5-6(9)7(12)11(4-2)8(10)13/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HTZQWKFGBXJGPQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid