Principaux documents
LIFH580E194D
Life Chemicals Inc.
1-chloro-3-methoxyisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Numéro MDL:
Iupac Name
1-chloro-3-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-13-9-6-7-4-2-3-5-8(7)10(11)12-9/h2-6H,1H3
Clé InChI
PBBOAYURNSIRSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid