Principaux documents
LIFH324A10A7
Life Chemicals Inc.
4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H4BrF3N2/c6-4-1-10-11(2-4)3-5(7,8)9/h1-2H,3H2
Clé InChI
ODBMLKPFRGSZSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid